Learn More
Methyl (R)-3-Hydroxybutyrat, TRC
Artikelnummer. 30474709
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30474709 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30474709 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3125801G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl (R)-3-Hydroxybutanoate
CAS 3976-69-0
Summenformel C5 H10 O3
Menge 1 g
Synonym Butanoic acid','3-hydroxy-','methyl ester','(3R)-, Butanoic acid','3-hydroxy-','methyl ester','(R)-, Butyric acid','3-hydroxy-','methyl ester','D-(-)- (8CI), (-)-(3R)-3-Hydroxybutanoic acid methyl ester, (3R)-3-Hydroxybutanoic acid methyl ester, (R)-(-)-3-Hydroxy-
InChI-Formel InChI=1S/C5H10O3/c1-4(6)3-5(7)8-2/h4,6H,3H2,1-2H3/t4-/m1/s1
SMILES COC(=O)C[C@@H](C)O
IUPAC-Name Methyl-(3R)-3-hydroxybutanoat
Molekulargewicht (g/mol) 118.131
Formelmasse 118.063