Learn More
Methyl (R)-(-)-3-Hydroxybutyrat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11389005
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11389005 25 g 25 Gramm
11369005 1 g 1 Gramm
11379005 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11389005 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L14151.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3976-69-0 | C5H10O3 | 118.132 g/mol
Can undergo aldol-type reactions with aldehydes with either syn- or anti-selectivity according to the conditions, for use in the synthesis of chiral β-lactams.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Kann Aldol-Reaktionen mit Aldehyden mit Syn- oder Antiselektivität gemäß den Bedingungen durchlaufen, für die Synthese chiraler ß-Lactams.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3976-69-0
Summenformel C5H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 118.132
MDL-Nummer MFCD00063289
InChI-Schlüssel LDLDJEAVRNAEBW-SCSAIBSYSA-N
Synonym methyl r---3-hydroxybutyrate, r-methyl 3-hydroxybutanoate, methyl 3r-3-hydroxybutanoate, methyl r-3-hydroxybutyrate, r-3-hydroxybutyric acid methyl ester, methyl r-3-hydroxybutanoate, r---3-hydroxybutyric acid methyl ester, r---methyl 3-hydroxybutyrate, r---3-hydroxy-n-butyric acid methyl ester
PubChem CID 2724279
IUPAC-Name Methyl-(3R)-3-hydroxybutanoat
SMILES CC(CC(=O)OC)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl (R)-(-)-3-hydroxybutyrate
Dichte 1.055
Siedepunkt 56°C to 58°C (11 mmHg)
Flammpunkt 73°C (163°F)
Geruch Pleasant
Brechungsindex 1.422
Menge 25 g
Beilstein 3648161
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Optische Drehung −48.5° (c=1.3 in Chloroform)
Formelmasse 118.13
Reinheit (%) 98%