Learn More
Methylpyrrol-3-Carboxylat, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15490658
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15490658 5 g 5 Gramm
15400668 250 mg 250 Milligramm
15480658 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15490658 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H54340.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2703-17-5 | C6H7NO2 | 125.127 g/mol
Methyl pyrrole-3-carboxylate is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methylpyrrol-3-carboxylat wird als Zwischenprodukt der organischen chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2703-17-5
Summenformel C6H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 125.127
MDL-Nummer MFCD00967074
InChI-Schlüssel WLBNVSIQCFHAQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl pyrrole-3-carboxylate, 1h-pyrrole-3-carboxylic acid methyl ester, 1h-pyrrole-3-carboxylic acid, methyl ester, methyl 3-pyrrolecarboxylate, 3-methoxycarbonyl-1h-pyrrole, pubchem22507, acmc-1cmqn, methylpyrrole-3-carboxylate, 4,5-methoxy-carbonylpyrrole, methyl pyrrole 3-carboxylate
PubChem CID 12361759
IUPAC-Name Methyl 1H-pyrrol-3-carboxylat
SMILES COC(=O)C1=CNC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl pyrrole-3-carboxylate
Schmelzpunkt 85°C to 89°C
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 125.13
Reinheit (%) 97%