Learn More
Methylpyrazin-2-carboxylat, ≥ 98 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl pyrazine-2-carboxylate |
| Schmelzpunkt | 56°C to 60°C |
| Flammpunkt | >100°C (212°F) |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 118345 |
| Merck Index | 14,7959 |
| Formelmasse | 138.13 |
| Reinheit (%) | ≥98% |