Learn More
Methylpropiolat, TRC
Artikelnummer. 30466675
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30466675 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30466675 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3271001G
 Eingeschränkter Artikel
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl Propiolate
CAS 922-67-8
Summenformel C4 H4 O2
Menge 1 g
Synonym 2-Propynoic Acid Methyl Ester, Propiolic Acid Methyl Ester, (Carbomethoxy)acetylene, (Methoxycarbonyl)acetylene, Methyl 2-Propynoate, Methyl Acetylenecarboxylate, Methyl Acetylenemonocarboxylate, Methyl Ethynecarboxylate, Methyl Propargylate, Methyl Propynoate, NSC 154164, Propynoic Acid Methyl Ester
InChI-Formel InChI=1S/C4H4O2/c1-3-4(5)6-2/h1H,2H3
SMILES COC(=O)C#C
IUPAC-Name Methylprop-2-inoat
Molekulargewicht (g/mol) 84.07
Formelmasse 84.0211