Learn More
Methyl(Phenylthio)acetat, 99 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl (phenylthio)acetate |
| Dichte | 1.17 |
| Siedepunkt | 104°C to 105°C (4 mmHg) |
| Flammpunkt | >110°C (230°F) |
| Geruch | Stench |
| Brechungsindex | 1.559 |
| Menge | 25 g |
| Beilstein | 2047554 |
| Formelmasse | 182.24 |
| Reinheit (%) | 99% |