Learn More
Methylphenylacetat, TRC
Artikelnummer. 30472187
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30472187 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30472187 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM327490250G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl Phenylacetate
CAS 101-41-7
Summenformel C9H10O2
Menge 250 g
Synonym Benzeneacetic Acid Methyl Ester, 2-Methoxy-1-phenyl-2-oxoethane, Methyl Benzeneacetate, Methyl Benzeneethanoate, Methyl Phenylethanoate, Methyl alpha-Phenylacetate, Methyl alpha-Toluate, NSC 401667, NSC 9405, Phenylacetic Acid Methyl Ester
InChI-Formel InChI=1S/C9H10O2/c1-11-9(10)7-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,7H2,1H3
SMILES COC(=O)Cc1ccccc1
IUPAC-Name Methyl-2-Phenylacetat
Molekulargewicht (g/mol) 150.17
Formelmasse 150.0681