Learn More
Methylphenylcarbonat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420758
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11420758 25 g 25 Gramm
11400758 1 g 1 Gramm
11410758 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11420758 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25232.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 13509-27-8 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13509-27-8
Summenformel C8H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 152.15
MDL-Nummer MFCD04039782
InChI-Schlüssel XTBFPVLHGVYOQH-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbonic acid, methyl phenyl ester, phenyl methyl carbonate, phenyl methoxyformate, acmc-20akf2, carbonic acid methyl phenyl
PubChem CID 139482
IUPAC-Name Methylphenylcarbonat
SMILES COC(=O)OC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl phenyl carbonate
Siedepunkt 210°C to 213°C
Brechungsindex 1.521
Menge 25 g
Formelmasse 152.15
Reinheit (%) 97%