Learn More
Methylperfluordodecanoat, 96 %, Thermo Scientific™
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Methyl perfluorododecanoate |
| Schmelzpunkt | 54°C to 56°C |
| Dichte | 1.66 |
| Strukturformel | CF3(CF2)10CO2CH3 |
| Menge | 25 g |
| Formelmasse | 628.13 |
| Reinheit (%) | 96% |