Learn More
Methylperfluor-2,5-Dimethyl-3,6-Dioxanonanoat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11369255
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11369255 5 g 5 Gramm
11359255 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11369255 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L16586.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26131-32-8
Summenformel C10H3F17O4
Molekulargewicht (g/mol) 510.103
MDL-Nummer MFCD00054723
InChI-Schlüssel UMADKHFVSXRTGY-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2,3,3,3-tetrafluoro-2-1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-perfluoropropoxy propoxy propanoate, perfluoro-2,5-dimethyl-3,6-dioxanonanoic acid methyl ester, methyl 2,3,3,3-tetrafluoro-2-1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropoxy propoxy propanoate, methyl 2,3,3,3-tetrafluoro-2-1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-heptafluoropropoxy propoxy propanoate, cf3cf2cf2ocf cf3 cf2ocf cf3 cooch3, methyl perfluoro-2,5-dimethyl-3,6-dioxa-nonanoate, methyl 2,5-bis trifluoromethyl-3,6-dioxaundecafluorononanoate, 2,5-bis trifluoromethyl-3,6-dioxaundecafluorononanoic acid methyl ester, 2-2-heptafluoropropoxy hexafluoropropoxy-2,3,3,3-tetrafluoropropionic acid methyl ester, methyl2,5-bis trifluoromethyl-3,6-dioxaundecafluorononanoate mixtureofisomers
PubChem CID 141268
IUPAC-Name Methyl-2,3,3,3-tetrafluor-2-[1,1,2,3,3,3-hexafluor-2-(1,1,2,2,3,3,3-heptafluorpropoxy)propoxy]propanoat
SMILES COC(=O)C(C(F)(F)F)(OC(C(C(F)(F)F)(OC(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)F)(F)F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl perfluoro-2,5-dimethyl-3,6-dioxanonanoate
Siedepunkt 155°C to 156°C
Brechungsindex <1.300
Menge 5 g
Formelmasse 510.12
Reinheit (%) 97%