Learn More
Methylperfluor-2,5-Dimethyl-3,6-Dioxanonanoat, 97 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl perfluoro-2,5-dimethyl-3,6-dioxanonanoate |
| Siedepunkt | 155°C to 156°C |
| Brechungsindex | <1.300 |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 510.12 |
| Reinheit (%) | 97% |