Learn More
Methylpentafluorpropionat, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11315149
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11315149 25 g 25 Gramm
11305149 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11315149 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17887.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 378-75-6
Summenformel C4H3F5O2
Molekulargewicht (g/mol) 178.058
MDL-Nummer MFCD00000430
InChI-Schlüssel JMKJCPUVEMZGEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl pentafluoropropionate, methyl perfluoropropionate, methylpentafluoropropionate, pentafluoropropionic acid methyl ester, propanoic acid, pentafluoro-, methyl ester, methyl pentafluoropropanoate, perfluoropropionic acid, methyl ester, pentafluoropropanoic acid methyl ester, 2,2,3,3,3-pentafluoro-propionic acid methyl ester, methylester kyseliny pentafluorpropionove
PubChem CID 9783
IUPAC-Name Methyl2,2,3,3,3-pentafluorpropanoat
SMILES COC(=O)C(C(F)(F)F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl pentafluoropropionate
Dichte 1.393
Siedepunkt 59°C to 60°C
Flammpunkt −1°C (30°F)
Brechungsindex 1.288
Menge 25 g
UN-Nummer UN3272
Beilstein 1777501
Formelmasse 178.06
Reinheit (%) 98%