Learn More
Methylpentadecafluoroheptylketon, TRC
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Methyl Pentadecafluoroheptyl Ketone |
| CAS | 754-85-8 |
| Summenformel | C9H3OF15 |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H3F15O/c1-2(25)3(10,11)4(12,13)5(14,15)6(16,17)7(18,19)8(20,21)9(22,23)24/h1H3 |
| SMILES | CC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
| IUPAC-Name | 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-Pentadecafluornonan-2-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 412.1 |
| Formelmasse | 411.9944 |