Learn More
Methylpalmitat, TRC
Artikelnummer. 30011936
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30011936 10 g 10 Gramm
30004838 1 g 1 Gramm
30010243 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30011936 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM32558010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112-39-0
Summenformel C17 H34 O2
Molekulargewicht (g/mol) 270.45
Synonym Hexadecanoic Acid Methyl Ester, Hexadecanoic acid, methyl ester, Palmitic acid, methyl ester (6CI,8CI), Edenor ME C16-98, Edenor ME-C 16-80MY, Emery 2216, Metholene 2216, Methyl hexadecanoate, Methyl n-hexadecanoate, Methyl palmitate, NSC 4197, Pastell M 16, Radia 7120, Uniphat A60, n-Hexadecanoic acid methyl ester
IUPAC-Name Methylhexadecanoat
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl Palmitate
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C17H34O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(18)19-2/h3-16H2,1-2H3
Formelmasse 270.2559