Learn More
Methylpalmitat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11317475
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11317475 500 g 500 Gramm
11307475 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11317475 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L05509.36
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 112-39-0 | C17H34O2 | 270.457 g/mol
Methyl palmitate is used in the preparation of detergents, emulsifiers, wetting agents, stabilizers, resins, lubricants, plasticizers and animal feeds. It exhibits an anti-inflammatory and anti-fibrotic agent and prevents bleomycin-induced lung inflammation and fibrosis in rats. In addition, it also prevents carbon tetrachloride-induced liver fibrosis linked to reduce transforming growth factor beta, which is a secreted protein that controls proliferation, cellular differentiation and other functions in most cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methylpalmitat wird zur Herstellung von Detergenzien, Emulgatoren, Benetzungsmitteln, Stabilisatoren, Harzen, Schmierstoffen, Weichmachern und Tierfutter verwendet. Es zeigt eine entzündungshemmende und antifibrotische Wirkung und verhindert bei Ratten eine durch Bleomycin induzierte Lungenentzündung und Fibrose. Darüber hinaus verhindert es auch eine durch Kohlenstoff-Tetrachlorid-induzierte Leberfibrose, die die Transformation des Wachstumsfaktors Beta reduziert. Dies ist ein sezerniertes Protein, das die Proliferation, zelluläre Differenzierung und andere Funktionen in den meisten Zellen kontrolliert.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Chloroform, Dimethylsulfoxid und Dimethylformamid. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112-39-0
Summenformel C17H34O2
Molekulargewicht (g/mol) 270.457
MDL-Nummer MFCD00008994
InChI-Schlüssel FLIACVVOZYBSBS-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl palmitate, palmitic acid methyl ester, hexadecanoic acid, methyl ester, palmitic acid, methyl ester, uniphat a60, metholene 2216, methyl n-hexadecanoate, hexadecanoic acid methyl ester, n-hexadecanoic acid methyl ester, unii-dpy8vcm98i
PubChem CID 8181
ChEBI CHEBI:69187
IUPAC-Name Methylhexadecanoat
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl palmitate
Schmelzpunkt 28°C to 34°C
Dichte 0.852
Siedepunkt 135°C to 137°C (0.2 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Strukturformel CH3(CH2)14CO2CH3
Brechungsindex 1.4512
Menge 500 g
Beilstein 1780973
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol,chloroform,dimethyl sulfoxide and dimethyl formamide. Insoluble in water.
Formelmasse 270.46
Reinheit (%) 97%