Learn More
Methyl p-tolyl-Sulfid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11307905
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11307905 5 g 5 Gramm
11317905 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11307905 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L02933.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 623-13-2 | C8H10S | 138.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 623-13-2
Summenformel C8H10S
Molekulargewicht (g/mol) 138.23
MDL-Nummer MFCD00008560
InChI-Schlüssel VHILIAIEEYLJNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl p-tolyl sulfide, 4-methylthioanisole, 4-methylthio toluene, p-methylthio toluene, benzene, 1-methyl-4-methylthio, p-tolyl methyl sulfide, p-methylphenyl methyl sulfide, methyl p-cresyl sulfide, p-cresyl methyl sulfide
PubChem CID 69334
IUPAC-Name 1-Methyl-4-Methylsulfanylbenzol
SMILES CSC1=CC=C(C)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl p-tolyl sulfide
Dichte 1.029
Siedepunkt 81°C to 82°C (18 mmHg)
Flammpunkt 85°C (185°F)
Geruch Unpleasant
Brechungsindex 1.573
Menge 5 g
UN-Nummer UN3334
Beilstein 1905733
Formelmasse 138.23
Reinheit (%) 97%