Learn More
Methyloxalylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11387996
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11387996
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L13258.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 5781-53-3 | C3H3ClO3 | 122.504 g/mol
Methyl oxalyl chloride is used as a synthetic reagent. It serves as a reagent in the synthesis of fused coumarins, substituted isoxazoles and heterocycles. Further, it is used in intramolecular Wittig reactions, and iron-mediated cleavage of C-C bonds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methyloxalylchlorid wird als synthetisches Reagenz verwendet. Dient als Reagenz bei der Synthese von kondensierten Cumarinen, substituierten Isoxazolen und Heterozyklen. Wird darüber hinaus in intramolekularen Wittig-Reaktionen und eisenvermittelter Abspaltung von C-C-Bindungen verwendet.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Unverträglich mit Wasser, Oxidationsmitteln, Alkoholen und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5781-53-3
Summenformel C3H3ClO3
Molekulargewicht (g/mol) 122.504
MDL-Nummer MFCD00000705
InChI-Schlüssel ZXUQEPZWVQIOJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl oxalyl chloride, methyl chloroglyoxylate, methyl chlorooxoacetate, chloroglyoxylic acid methyl ester, acetic acid, chlorooxo-, methyl ester, methyl chlorocarbonyl formate, methyloxalylchloride, methyl chloro oxo acetate, methylchlorooxoacetate, methyl 2-chloro-2-oxo-acetate
PubChem CID 79846
IUPAC-Name Methyl-2-chlor-2-oxoacetat
SMILES COC(=O)C(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl oxalyl chloride
Dichte 1.332
Siedepunkt 115°C to 118°C
Flammpunkt 46°C (114°F)
Geruch Acrid
Brechungsindex 1.419
Menge 25 g
UN-Nummer UN2920
Beilstein 1071541
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 122.51
Reinheit (%) 97%