Learn More
Alfa Aesar™ Methylorotat, 97 %
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Methyl orotate |
| Schmelzpunkt | 240°C to 244°C |
| Farbe | Gelb |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 881031 |
| Merck Index | 14,6876 |
| Formelmasse | 170.12 |
| Reinheit (%) | 97% |
| Physikalische Form | Pulver |