Learn More
Methyl Orange-Xylol Cyanol FF, rein, Indikatorqualität, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10060270 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10060270 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10060270 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. M/5020L/08
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
MDL-Nummer 272193
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Farbe Blau bis grün
Menge 500 mL
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl orange-xylene cyanol FF
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P410-Vor Sonnenbestrahlung schützen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl alcohol, Methyl alcohol