Learn More
Methylorange, TRC
Artikelnummer. 30467911
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30467911 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30467911 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM33011325G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl orange
CAS 547-58-0
Summenformel C14 H14 N3 O3 S . Na
Menge 25 g
Synonym Benzenesulfonic acid, 4-[[4-(dimethylamino)phenyl]azo]-, sodium salt (9CI), Benzenesulfonic acid, p-[[p-(dimethylamino)phenyl]azo]-, sodium salt (8CI), Orange III (6CI), 4-Dimethylaminoazobenzene-4'-sulfonic acid sodium salt, Acid Orange 52, Albion Methyl Orange, C.I. 13025, C.I. Acid Orange 52, Diazoben, Eniamethyl Orange, Gold orange, Helianthine, Helianthine B, KCA Methyl Orange, Methyl Orange B, Methyl orange, Orange 3, Sodium 4-(dimethylamino)azobenzene-4'-sulfonate, Sodium 4-[(4-dimethylamino)phenyldiazenyl]benzenesulfonate, Sodium 4-[4-(dimethylamino)phenylazo]benzenesulfonate, Sodium 4'-(dimethylamino)azobenzene-4-sulfonate, Sodium p-[[p-(dimethylamino)phenyl]azo]benzenesulfonate, Sodium p-dimethylaminoazobenzenesulfonate, Tropaeolin D
InChI-Formel InChI=1S/C14H15N3O3S.Na/c1-17(2)13-7-3-11(4-8-13)15-16-12-5-9-14(10-6-12)21(18,19)20;/h3-10H,1-2H3,(H,18,19,20);/q;+1/p-1/b16-15+;
SMILES [Na].O=S(=O)(O)C1=CC=C(N=NC2=CC=C(C=C2)N(C)C)C=C1
IUPAC-Name Natrium;4-[(E)-[4-(Dimethylamino)phenyl]azo]benzolsulfonat
Molekulargewicht (g/mol) 327.33
Formelmasse 327.0654