Learn More
Methylorange-Lösung, Solstice
Artikelnummer. 15674290
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15674290 500 ml 500 Milliliter
15664290 1 l 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15674290 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 34576500ML
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
Indikator, 0.1 % Reag. Ph. Eur.
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 547-58-0
Summenformel C14H14N3NaO3S
Molekulargewicht (g/mol) 327.334
MDL-Nummer MFCD00007502
InChI-Schlüssel STZCRXQWRGQSJD-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23673835
IUPAC-Name Natrium;4-[4-(Dimethylamino)Phenyl]Diazenyl]Benzolsulfonat
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methylorange-Lösung
UN-Nummer UN1993
Beilstein 4732884
Formelmasse 327.33 mol
Reinheit (%) 0.10 %
Menge 500 ml
Flammpunkt 39 °C (102.2 °F)
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl Orange solution
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium 4-(4-dimethylaminophenylazo)benzenesulphonate