Learn More
Methylorange-Indikator, Reag. Ph. Eur., Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. p-7120582 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1.50 Kilogramm
100 Gramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15653820 100 g Glasflasche 100 Gramm
15663820 250 g Glasflasche 250 Gramm
15643820 1.5 kg Glasflasche 1.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15653820 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 32624100G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Indikator, Reag. Ph. Eur.
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 547-58-0
Summenformel C14H14N3NaO3S
Molekulargewicht (g/mol) 327.334
MDL-Nummer MFCD00007502
InChI-Schlüssel STZCRXQWRGQSJD-UHFFFAOYSA-M
Synonym Helianthin
PubChem CID 23673835
IUPAC-Name Natrium;4-[4-(Dimethylamino)Phenyl]Diazenyl]Benzolsulfonat
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methylorange
Namenshinweis Reag. Ph. Eur.
UN-Nummer UN3143
Beilstein 4732884
Formelmasse 327.33 mol
Verpackung Glasflasche
Eignung Entspricht der Empfindlichkeit
Visuelles Übergangsintervall 3.0 bis 4.4
Farbe Orange
pH 3.0 bis 4.4 (rosa bis gelb)
Menge 100 g
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl Orange
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sodium 4-(4- dimethylaminophenylazo) benzenesulphonate