Learn More
Methylorange-Indikator, Reag. Ph. Eur., Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15663820 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1.50 Kilogramm
100 Gramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15663820 250 g Glasflasche 250 Gramm
15653820 100 g Glasflasche 100 Gramm
15643820 1.5 kg Glasflasche 1.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15663820 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 32624250G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Indikator, Reag. Ph. Eur.
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 547-58-0
Summenformel C14H14N3NaO3S
Molekulargewicht (g/mol) 327.334
MDL-Nummer MFCD00007502
InChI-Schlüssel STZCRXQWRGQSJD-UHFFFAOYSA-M
Synonym Helianthin
PubChem CID 23673835
IUPAC-Name Natrium;4-[4-(Dimethylamino)Phenyl]Diazenyl]Benzolsulfonat
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methylorange
Namenshinweis Reag. Ph. Eur.
UN-Nummer UN3143
Beilstein 4732884
Formelmasse 327.33 mol
Verpackung Glasflasche
Eignung Entspricht der Empfindlichkeit
Visuelles Übergangsintervall 3.0 bis 4.4
Farbe Orange
pH 3.0 bis 4.4 (rosa bis gelb)
Menge 250 g
Physikalische Form Kristallpulver