Learn More
Thermo Scientific Chemicals Methylorange, Indikator
Artikelnummer. 10533701 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10533701 100 g Glasflasche 100 Gramm
10427930 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10533701 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 151421000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.50 CHF
    50.65 CHF / 100 Gramm
    Sparen 5.85 CHF
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 547-58-0 | C14H14N3NaO3S | 327.334 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 547-58-0
Summenformel C14H14N3NaO3S
Molekulargewicht (g/mol) 327.334
MDL-Nummer MFCD00007502
InChI-Schlüssel STZCRXQWRGQSJD-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzenesulfonic acid, sodium salt, Acid Orange 52, C.I. 13025, MO, Helianthise
PubChem CID 23673835
IUPAC-Name Natrium;4-[4-(Dimethylamino)Phenyl]Diazenyl]Benzolsulfonat
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl Orange
Schmelzpunkt >300.0°C
Beilstein 16, 331
Merck Index 15, 6178
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Infrarotspektrum Echt
Lambda max. 461 to 469nm (in 0.01N NaOH)
Formelmasse 327.32
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Visuelles Übergangsintervall from pH 3.2 (pink or red)to pH 4.4 (yellow-orange)
Farbe Orange
Menge 100 g
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Methyl Orange
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen