Learn More
Methylorange-Indikator 0.1 % Alkohollösung
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11573122 Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
Menge:
250 ml
Packungsgröße:
250 Milliliter
Artikelnummer. 11573122
Marke: Reagecon MTR05025
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hochwertige Indikatorlösung, die aus hochwertigsten Rohstoffen produziert und unter strengen Bedingungen hergestellt und getestet wurde.
  • Titrant, Standardtitrant, Standardlösung, Standardlösung, Referenzstandard, Referenzmaterial
  • Für manuelle Titrationen verändert das Indikator-Titrationsmittel oder Analyt seine Farbe, und diese Farbänderung bei weitem die wichtigste Methode zur Endpunktdetektion.
  • Diese qualitativ hochwertige Indikatorlösung erleichtert die Endpunktdetektion auf klare und eindeutige Weise und ist für die präzise manuelle Titrimetrie unerlässlich.
Spezifikation
Beschreibung Genauigkeit ± 0.1 %
Verpackung HDPE-Flasche mit Klappdeckel
Physikalische Form Flüssig
Konzentration 0.1%
Verfahren Farbwechsel bei Titration und Analyse, Analyte Color Change
Menge 250 ml
compliance-icons
Produktidentifikator
  • INDICATOR METHYL ORANGE
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethyl alcohol, methyl orange