Learn More
Thermo Scientific Chemicals Methylorange, ACS
Artikelnummer. 11393397
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11393397 100 g 100 Gramm
11383397 5 g 5 Gramm
11373397 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11393397 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 017874.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 547-58-0 | C14H14N3NaO3S | 327.334 g/mol
Methyl orange is a pH indicator frequently used in titrations, also used for histological microscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 547-58-0
Summenformel C14H14N3NaO3S
Molekulargewicht (g/mol) 327.334
MDL-Nummer MFCD00007502
InChI-Schlüssel STZCRXQWRGQSJD-UHFFFAOYSA-M
Synonym Acid Orange 52; C.I. 13025
PubChem CID 23673835
IUPAC-Name Natrium;4-[4-(Dimethylamino)Phenyl]Diazenyl]Benzolsulfonat
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl Orange
Schmelzpunkt >300°C
UN-Nummer UN3143
Beilstein 4732884
Merck Index 14,6105
Löslichkeitsinformationen Soluble in 500 parts water; More soluble in hot water
Formelmasse 327.34
Güte ACS
Geruch Weak, characteristic
Farbe Orange
pH 6.5
Menge 100 g
Physikalische Form Kristallin
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl Orange, ACS
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: C.I. Acid Orange 52