Learn More
Thermo Scientific Chemicals Methylorange
Artikelnummer. 11498227
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11498227 500 g 500 Gramm
11488227 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11498227 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. A17604.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 547-58-0 | C14H14N3NaO3S | 327.334 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Methylorange ist ein pH-Indikator, der bei Titrationen für Säuren verwendet wird. Es wird auch für die histologische Mikroskopie verwendet. Darüber hinaus wird es als Gegenfärbung zu Kristallviolett in Färbungen von Pollenschläuchen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol. Teilweise in heißem Wasser löslich. Schwer in kaltem Wasser und Pyrimidin löslich. Unlöslich in Äther und Alkohol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 547-58-0
Summenformel C14H14N3NaO3S
Molekulargewicht (g/mol) 327.334
MDL-Nummer MFCD00007502
InChI-Schlüssel STZCRXQWRGQSJD-UHFFFAOYSA-M
Synonym Acid Orange 52; C.I. 13025
PubChem CID 23673835
IUPAC-Name Natrium;4-[4-(Dimethylamino)Phenyl]Diazenyl]Benzolsulfonat
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl Orange
Schmelzpunkt >300°C
UN-Nummer UN3143
Beilstein 4732884
Merck Index 14,6105
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol. Partially soluble in hot water. Slightly soluble in cold water and pyrimidine. Insoluble in ether and alcohol.
Formelmasse 327.34
Geruch Weak, Characteristic
pH 6.5
Menge 500 g
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl Orange, ACS
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: C.I. Acid Orange 52