Learn More
Methyl Orange 1 g/L in Water Indicator Solution, Chem Lab
Artikelnummer. 11993333
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 ml
Packungsgröße:
250 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11993333 250 ml 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11993333 Lieferant Chem-Lab Lieferanten-Nr. CL06.1302.0250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.00 CHF
    16.09 CHF / 250 Milliliter
    Sparen 31.91 CHF
    66% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Spezifikation
Farbe Orange
CAS 547-58-0
Siedepunkt 100°C
Schmelzpunkt 0°C
Konzentration 1 g/L
Dichte 1 g/mL
Molekulargewicht (g/mol) 327.34
Verpackung Polyethylen
Verfahren Standard test method: ASTM D-974, D-664, D-3712
pH 3.1 to 4.4
Menge 250 ml
Physikalische Form Flüssig