Learn More
Methyloleat, Tech. C18 71-90 %, C18:1 >65 % von C18, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7043826
Click to view available options
Menge:
250 mL
1000 mL
Packungsgröße:
1 Liter
250 Milliliter
Artikelnummer. 11327905
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L02937.AK
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 112-62-9 | C19H36O2 | 296.495 g/mol
Methyl oleate is used as a chromatographic reference standard in biochemical research. It is also used as an intermediate for detergents, emulsifiers, wetting agents, stabilizers, textile treatments, plasticizers, for duplicating ink, rubber and wax. It finds application as lubricant and lubricant additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methyloleat wird als chromatographischer Referenzstandard in der biochemischen Forschung verwendet. Es wird auch als Zwischenprodukt für Detergenzien, Emulgatoren, Benetzungsmittel, Stabilisatoren, Textilbehandlungsmittel und Weichmacher sowie zum Vervielfältigen von Tinte, Gummi und Wachs verwendet. Es findet Anwendung als Schmierstoff und Schmiermittelzusatz.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol, Äther und Chloroform. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luft- und lichtempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112-62-9
Summenformel C19H36O2
Molekulargewicht (g/mol) 296.495
MDL-Nummer MFCD00009578
InChI-Schlüssel QYDYPVFESGNLHU-KHPPLWFESA-N
Synonym methyl oleate, oleic acid methyl ester, methyl cis-9-octadecenoate, oleic acid, methyl ester, edenor metio5, methyl z-9-octadecenoate, methyl-cis-oleate, exceparl m-ol, emery, oleic acid ester, esterol 112
PubChem CID 5364509
ChEBI CHEBI:27542
IUPAC-Name Methyl (Z)-octadec-9-enoat
SMILES CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl oleate
Dichte 0.876
Siedepunkt 168°C to 170°C (2 mmHg)
Flammpunkt 163°C (325°F)
Geruch Weak, Characteristic
Hinweise zum Prozentgehalt C18 71 bis 90 %, C18:1 > 65 % von C18
Strukturformel CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7CO2CH3
Brechungsindex 1.452
Menge 250 mL
Beilstein 1727037
Merck Index 14,6828
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohol,ether and chloroform. Immiscible with water.
Formelmasse 296.5
Güte Technisch