Learn More
Methyloleat, 99 %, TRC
Artikelnummer. 30468576
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30468576 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30468576 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM33011110G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Oleic Acid Methyl Ester
CAS 112-62-9
Summenformel C19 H36 O2
Menge 10 g
Synonym 9-Octadecenoic acid, methyl ester, Z)-, Oleic acid, methyl ester (6CI,8CI), 9(Z)-Octadecenoic acid methyl ester, Methyl 9(Z)-octadecenoate, Methyl oleate, Methyl cis-9-octadecenoate, cis-Oleic acid methyl ester, Oleic Acid Methyl Ester, 9-Octadecenoic acid, methyl ester, (9Z)-
InChI-Formel InChI=1S/C19H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h10-11H,3-9,12-18H2,1-2H3/b11-10-
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC
IUPAC-Name Methyl (Z)-octadec-9-enoat
Molekulargewicht (g/mol) 296.49
Formelmasse 296.2715