Learn More
Methyloleat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15444077
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15444077 100 g 100 Gramm
15434077 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15444077 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H31358.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    550.80 CHF
    443.65 CHF / 100 Gramm
    Sparen 107.15 CHF
    19% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 112-62-9 | C19H36O2 | 296.495 g/mol
Methyl oleate is used as a chromatographic reference standard in biochemical research. It is also used as an intermediate for detergents, emulsifiers, wetting agents, stabilizers, textile treatments, plasticizers for duplicating inks, rubbers and waxes. It finds application as lubricants and lubricant additives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methyloleat wird als chromatographischer Referenzstandard in der biochemischen Forschung verwendet. Wird auch als Zwischenprodukt für Detergenzien, Emulgatoren, Netzmittel, Stabilisatoren, Textilbehandlungen, Weichmacher für die Vervielfältigung von Farben, Gummi und Wachsen verwendet. Findet Anwendung als Schmierstoff und Schmiermittelzusatz.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol, Äther und Chloroform. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luft- und lichtempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112-62-9
Summenformel C19H36O2
Molekulargewicht (g/mol) 296.495
MDL-Nummer MFCD00009578
InChI-Schlüssel QYDYPVFESGNLHU-KHPPLWFESA-N
Synonym methyl oleate, oleic acid methyl ester, methyl cis-9-octadecenoate, oleic acid, methyl ester, edenor metio5, methyl z-9-octadecenoate, methyl-cis-oleate, exceparl m-ol, emery, oleic acid ester, esterol 112
PubChem CID 5364509
ChEBI CHEBI:27542
IUPAC-Name Methyl (Z)-octadec-9-enoat
SMILES CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl oleate
Dichte 0.876
Siedepunkt 168°C to 170°C (2 mmHg)
Flammpunkt 163°C (325°F)
Strukturformel CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7CO2CH3
Brechungsindex 1.452
Menge 100 g
Beilstein 1727037
Merck Index 14,6828
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohol,ether and chloroform. Immiscible with water.
Formelmasse 296.5
Reinheit (%) 96%