Learn More
Methyloctanoat, TRC
Artikelnummer. 30004613
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30004613 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30004613 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM32449010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Caprylic Acid Methyl Ester
CAS 111-11-5
Summenformel C9 H18 O2
Menge 10 g
Synonym Octanoic Acid Methyl Ester, Octanoic acid, methyl ester, Agnique ME 890, Caprylic acid methyl ester, Methyl caprylate, Methyl n-octanoate, Methyl octanoate, NSC 3710, Pastell M 08, Pastell M 8, Radia 7984, Uniphat A 20, Witconol 1095, Witconol 2309
InChI-Formel InChI=1S/C9H18O2/c1-3-4-5-6-7-8-9(10)11-2/h3-8H2,1-2H3
SMILES CCCCCCCC(=O)OC
IUPAC-Name Methyloctanoat
Molekulargewicht (g/mol) 158.24
Formelmasse 158.1307