Learn More
Methyloctanoat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
32.90 CHF - 94.10 CHF
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15540634
|
Thermo Scientific Acros
460350010 |
1 g |
32.90 CHF
1 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15550634
|
Thermo Scientific Acros
460350050 |
5 g |
94.10 CHF
5 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||