Learn More
Octansäuremethylester, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11494433
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11494433 50 g 50 Gramm
11404443 250 g 250 Gramm
11484433 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11494433 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10991.18
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 111-11-5 | C9H18O2 | 158.241 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Methyloctanoat-Ethanol-Gemische stellen den Biodiesel-Bioethanol-Ersatzbrennstoff dar; die Kinetik seiner Oxidation wurde experimentell in einem Reaktor mit Düsenrührwerk untersucht. Die Desoxygenierung von Methyloctanat über aluminiumoxidgestütztem Pt wurde sowohl in der Dampfphase in einem Durchflussreaktor als auch in der flüssigen Phase in einem Halbchargen-Reaktor untersucht. Es dient auch zur Herstellung anderer Chemikalien.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-11-5
Summenformel C9H18O2
Molekulargewicht (g/mol) 158.241
MDL-Nummer MFCD00009551
InChI-Schlüssel JGHZJRVDZXSNKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl caprylate, caprylic acid methyl ester, methyl n-octanoate, octanoic acid, methyl ester, uniphat a20, octanoic acid methyl ester, methyl octylate, methyl caprylate natural, unii-7mo740x6ql, fema no. 2728
PubChem CID 8091
ChEBI CHEBI:87432
IUPAC-Name Methyloctanoat
SMILES CCCCCCCC(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl octanoate
Schmelzpunkt -40°C
Dichte 0.875
Siedepunkt 193°C to 194°C
Flammpunkt 72°C (161°F)
Brechungsindex 1.4175
Menge 50 g
Beilstein 1752270
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 158.24
Reinheit (%) 99%