Learn More
Methyl-o-Toluat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
It has been used in the preparation of 2-(azidomethyl)benzoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wurde zur Herstellung von 2-(azidomethyl)Benzoesäure verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Von Zündquellen fernhalten.
Wurde zur Herstellung von 2-(azidomethyl)Benzoesäure verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Von Zündquellen fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl o-toluate |
Dichte | 1.072 |
Siedepunkt | 207°C to 208°C |
Flammpunkt | 82°C (179°F) |
Brechungsindex | 1.519 |
Menge | 25 g |
Beilstein | 2041846 |
Löslichkeitsinformationen | Not miscible or difficult to mix in water. |
Formelmasse | 150.18 |
Reinheit (%) | 99% |