Learn More
Methyl-o-Toluat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11487647
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11487647 500 g 500 Gramm
11467647 25 g 25 Gramm
11477647 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11487647 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15695.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 89-71-4 | C9H10O2 | 150.177 g/mol
It has been used in the preparation of 2-(azidomethyl)benzoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wurde zur Herstellung von 2-(azidomethyl)Benzoesäure verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Von Zündquellen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 89-71-4
Summenformel C9H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 150.177
MDL-Nummer MFCD00008428
InChI-Schlüssel WVWZECQNFWFVFW-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl o-toluate, methyl orthotoluate, o-toluic acid, methyl ester, methyl o-methylbenzoate, methyl toluate, benzoic acid, 2-methyl-, methyl ester, 2-methylbenzoic acid methyl ester, o-toluic acid methyl ester, methyl-o-methyl benzoate, 2-methyl methylbenzoate
PubChem CID 33094
IUPAC-Name Methyl-2-methylbenzoat
SMILES CC1=CC=CC=C1C(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl o-toluate
Dichte 1.072
Siedepunkt 207°C to 208°C
Flammpunkt 82°C (179°F)
Brechungsindex 1.519
Menge 500 g
Beilstein 2041846
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
Formelmasse 150.18
Reinheit (%) 99%