Learn More
Methyl-O,O'-bis(2,2,2-Trifluorethyl)phosphonacetat, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10160812 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
5 g-Glasflasche
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10160812 5 g-Glasflasche
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10160812 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 370610050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 88738-78-7 | C7H9F6O5P | 318.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
für die Bildung von C-C-Bindungen (Olefination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl O,O'-bis(2,2,2-trifluoroethyl)phosphonoacetate
CAS 88738-78-7
Farbe braun-orange bis orange
Dichte 1.5040g/mL
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 88% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C7H9F6O5P
Strukturformel CH3O2CCH2P(O)(OCH2CF3)2
Brechungsindex 1.3700 to 1.3740
MDL-Nummer MFCD00009901
Menge 5 g
Fieser 12,320; 13,186
Relative Dichte 1.504
Synonym methyl 2-bis 2,2,2-trifluoroethoxy phosphoryl acetate, bis 2,2,2-trifluoroethyl methoxycarbonylmethyl phosphonate, methyl bis 2,2,2-trifluoroethyl phosphonoacetate, bis 2,2,2-trifluoroethyl phosphonoacetic acid methyl ester, methyl bis 2,2,2-trifluoroethoxy phosphoryl acetate, methyl p,p-bis 2,2,2-trifluoroethyl phosphonoacetate, acetic acid, bis 2,2,2-trifluoroethoxy phosphinyl-, methyl ester, acmc-209qx4
InChI-Schlüssel PVSJXEDBEXYLML-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)CP(=O)(OCC(F)(F)F)OCC(F)(F)F
IUPAC-Name Methyl-2-[bis(2,2,2-trifluorethoxy)phosphoryl]acetat
Molekulargewicht (g/mol) 318.11
PubChem CID 184894
Formelmasse 318.11
Reinheit (%) 90%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl O,O'-bis(2,2,2-trifluoroethyl)phosphonoacetate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.