Learn More
Methyl non-2-ynoate, ≥95%, Maybridge™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl non-2-ynoate |
| CAS Min. % | 95.0 |
| Dichte | 0.9150g/mL |
| Prozentgehaltsbereich | 95%+ |
| Verpackung | Amber Glass Bottle |
| Strukturformel | CH3(CH2)5Cidentical toCC(O)OCH3 |
| Menge | 10 g |
| Formelmasse | 168.23 |
| Reinheit (%) | 95% |