Learn More
Methyl non-2-ynoate, ≥95%, Maybridge™
Artikelnummer. 10150742
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Unit Size:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
10150742 50 g 50 Gramm
10466672 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10150742 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. SB00926EE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
View alternative products
Chemical Identifiers
CAS 111-80-8
Summenformel C10H16O2
Molekulargewicht (g/mol) 168.236
MDL-Nummer MFCD00009547
InChI-Schlüssel NTLJTUMJJWVCTL-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-nonynoate, 2-nonynoic acid methyl ester, methyl octine carbonate, methyl octyne carbonate, 2-nonynoic acid, methyl ester, methyloctyne carboxylate, methyloctyne carbonate, methyl octin carbonate, octynecarboxylic acid, methyl ester, methyl octynecarboxylate
PubChem CID 8137
ChEBI CHEBI:51749
IUPAC-Name Methylnon-2-inoat
SMILES CCCCCCC#CC(=O)OC
Specifications
Chemischer Name oder Material Methyl non-2-ynoate
CAS Min. % 95.0
Prozentgehaltsbereich 95%+
Strukturformel CH3(CH2)5Cidentical toCC(O)OCH3
Menge 50 g
Formelmasse 168.23
Reinheit (%) 95%