Learn More
Methylnicotinat, Mikromol™
Artikelnummer. 30050672
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30050672 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30050672 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0549.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Methylnicotinat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl nicotinate
CAS 93-60-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Methyl nicotinate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C7 H7 N O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Methyl Nicotinate
InChI-Formel InChI=1S/C7H7NO2/c1-10-7(9)6-3-2-4-8-5-6/h2-5H,1H3
SMILES COC(=O)c1cccnc1
IUPAC-Name Methylpyridin-3-Carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 137.14
Menge 500 mg
Formelmasse 137,0477 g/mol