Learn More
Methylnicotinat, LoGiCal
Artikelnummer. 30460640
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30460640 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30460640 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR0549.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl nicotinate
CAS 93-60-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Methyl nicotinate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C7 H7 N O2
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Methyl Nicotinate
InChI-Formel InChI=1S/C7H7NO2/c1-10-7(9)6-3-2-4-8-5-6/h2-5H,1H3
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES COC(=O)c1cccnc1
IUPAC-Name Methylpyridin-3-Carboxylat
Industry Type Klinische Tests
Molekulargewicht (g/mol) 137.14
Menge 10 mg
Formelmasse 137,0477 g/mol