missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methylmyristat, TRC

Artikelnummer. 17959844
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17959844 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17959844 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2276001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 124-10-7
Summenformel C15 H30 O2
Molekulargewicht (g/mol) 242.4
Synonym Tetradecanoic Acid Methyl Ester, Tetradecanoic acid, methyl ester, Myristic acid, methyl ester (6CI,8CI), Emery 2214, Metholeneat 2495, Methyl myristate, Methyl n-tetradecanoate, Methyl tetradecanoate, NSC 5029, Pastell M 14, Uniphat A50
IUPAC-Name Methyltetradecanoat
SMILES CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Methyl myristate
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C15H30O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(16)17-2/h3-14H2,1-2H3
Formelmasse 242.2246
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.