Learn More
Methylmethoxyacetat, 99 %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 165095000
Additional Details : CAS : 6290-49-9 Gewicht : 0.55000kg Transport : UN number : 3272 Chem class : 3 Pack group : III
Menge 500g
Verpackung Glasflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10042030
  • 300.30 CHF / 500 Gramm
Voraussichtliches Versanddatum: 13-10-2021
Chemische Identifikatoren
6290-49-9
104.11
QRMHDGWGLNLHMN-UHFFFAOYSA-N
80507
methyl 2-methoxyacetate
C4H8O3
MFCD00008451
methyl methoxyacetate, acetic acid, methoxy-, methyl ester, methoxyacetic acid methyl ester, methyl-2-methoxyacetate, methoxyacetic acid, methyl ester, acetic acid, 2-methoxy-, methyl ester, unii-n960nq69lf, methoxy acetic acid methyl ester, methyl metoxyacetate, methyl methoxylacetate
CHEBI:34841
COCC(=O)OC
Spezifikation
Methyl methoxyacetate
35°C
Glasflasche
1.05
Farblos bis braun
99%
99%
CH3OCH2CO2CH3
03, 236
Solubility in water: soluble
COCC(=O)OC
104.11
CHEBI:34841
Flüssig
1.0500g/mL
Authentic
1.3954 to 1.3974
129°C to 130°C
500g
6290-49-9
C4H8O3
MFCD00008451
methyl methoxyacetate, acetic acid, methoxy-, methyl ester, methoxyacetic acid methyl ester, methyl-2-methoxyacetate, methoxyacetic acid, methyl ester, acetic acid, 2-methoxy-, methyl ester, unii-n960nq69lf, methoxy acetic acid methyl ester, methyl metoxyacetate, methyl methoxylacetate
QRMHDGWGLNLHMN-UHFFFAOYSA-N
methyl 2-methoxyacetate
80507
104.11
99%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Methyl methoxyacetate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate