Learn More
Methylmethanethiosulfonat, TRC
Artikelnummer. 30137117
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137117 1 g 1 Gramm
17901845 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30137117 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3215001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2949-92-0
Summenformel C2 H6 O2 S2
Molekulargewicht (g/mol) 126.2
Synonym S-Methyl Methanethiosulfonate
IUPAC-Name Methylsulfonylsulfanylmethan
SMILES CSS(=O)(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl Methanethiosulfonate
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C2H6O2S2/c1-5-6(2,3)4/h1-2H3
Formelmasse 125.9809