Learn More
Methylmalonamat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11427006
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11427006 100 g 100 Gramm
11417006 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11427006 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25326.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 51513-29-2 | C4H7NO3 | 117.10 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51513-29-2
Summenformel C4H7NO3
Molekulargewicht (g/mol) 117.10
MDL-Nummer MFCD00674533
InChI-Schlüssel LSNSJCKGQREPDW-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl malonamate, methyl malonate monoamide, methyl 2-carbamoylacetate, propanoic acid, 3-amino-3-oxo-, methyl ester, acmc-20akfl, methyl carbamoylacetate, methyl-malonate monoamide, malonamic acid methyl ester, malonamidic acid methyl ester, methyl 3-amino-3-oxo-propanoate
PubChem CID 3595299
IUPAC-Name methyl 2-carbamoylacetate
SMILES COC(=O)CC(N)=O
Especificaciones
Chemischer Name oder Material Methyl malonamate
Schmelzpunkt 38°C to 40°C
Menge 100 g
Formelmasse 117.11
Reinheit (%) 98%
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.