Learn More
Methylmalonamat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11417006
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11417006 25 g 25 Gramm
11427006 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11417006 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25326.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 51513-29-2 | C4H7NO3 | 117.10 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51513-29-2
Summenformel C4H7NO3
Molekulargewicht (g/mol) 117.10
MDL-Nummer MFCD00674533
InChI-Schlüssel LSNSJCKGQREPDW-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl malonamate, methyl malonate monoamide, methyl 2-carbamoylacetate, propanoic acid, 3-amino-3-oxo-, methyl ester, acmc-20akfl, methyl carbamoylacetate, methyl-malonate monoamide, malonamic acid methyl ester, malonamidic acid methyl ester, methyl 3-amino-3-oxo-propanoate
PubChem CID 3595299
IUPAC-Name methyl 2-carbamoylacetate
SMILES COC(=O)CC(N)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl malonamate
Schmelzpunkt 38°C to 40°C
Menge 25 g
Formelmasse 117.11
Reinheit (%) 98%