Learn More
Methyl-m-Toluat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11444253
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Unit Size:
1000 Gramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge unitSize
11444253 50 g -
11454253 250 g 250 Gramm
11434253 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11444253 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A10893.18
 Eingeschränkter Artikel
Add to basket
CAS: 99-36-5 | C9H10O2 | 150.177 g/mol
Methyl3-methylcyclohexanecarboxylate was prepared by hydrogenation of methyl m-toluate in acetic acid solvent over Adams catalyst. analysis for valproic acid (VA) in serum, for which we use a gas chromatograph equipped with a flame ionization detector, with methyl-m-toluate (MMT) as internal standard.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methyl3-Methylcyclohexancarboxylat wurde durch Hydrierung von Methyl-m-toluat in Essigsäure-Lösungsmittel über Adams-Katalysator hergestellt. Analyse für Valproinsäure (VA) im Serum, für die wir einen Gaschromatographen verwenden, der mit einem Flammenionisationsdetektor ausgestattet ist, wobei Methyl-m-toluat (MMT) als interner Standard verwendet wird.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 99-36-5
Summenformel C9H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 150.177
MDL-Nummer MFCD00008436
InChI-Schlüssel CPXCDEMFNPKOEF-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl m-toluate, methyl 3-toluate, benzoic acid, 3-methyl-, methyl ester, methyl m-methylbenzoate, meta-toluic acid, methyl ester, 3-methylbenzoic acid methyl ester, methyl-m-methyl benzoate, m-toluic acid, methyl ester, methyl3-methylbenzoate, m-toluic acid methyl ester
PubChem CID 7435
IUPAC-Name Methyl-3-methylbenzoat
SMILES CC1=CC=CC(=C1)C(=O)OC
Specifications
Chemischer Name oder Material Methyl m-toluate
Dichte 1.062
Siedepunkt 113°C (27 mmHg)
Flammpunkt 95°C (203°F)
Brechungsindex 1.516
Menge 50 g
Beilstein 2043574
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 150.18
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Product Identifier
  • Methyl m-toluate
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl m-toluate