Learn More
Methyllinolenat, TRC
Artikelnummer. 30471520
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30471520 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30471520 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3157005G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Linolenic Acid Methyl Ester
CAS 301-00-8
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C19 H32 O2
Menge 5 g
Synonym 9,12,15-Octadecatrienoic acid','methyl ester','(Z,Z,Z)-, Linolenic acid','methyl ester (6CI,8CI), (Z,Z,Z)-9,12,15-Octadecatrienoic acid methyl ester, 9Z,12Z,15Z-Octadecatrienoic acid methyl ester, Methyl (9Z,12Z,15Z)-9,12,15-octadecatrienoate, Methyl (9Z,12Z,15Z)-octadecatrienoate, Methyl (Z,Z,Z)-9,12,15-octadecatrienoate, Methyl all-cis-9,12,15-octadecatrienoate, Methyl cis,cis,cis-octadeca-9,12,15-trienoate, Methyl linolenate, Methyl α-linolenate, α-Linolenic acid methyl ester
InChI-Formel InChI=1S/C19H32O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h4-5,7-8,10-11H,3,6,9,12-18H2,1-2H3/b5-4-,8-7-,11-10-
SMILES CC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OC
IUPAC-Name Methyl-(9Z,12Z,15Z)-octadeca-9,12,15-trienoat
Molekulargewicht (g/mol) 292.46
Formelmasse 292.2402
Reinheit (%) >95