Learn More
Methylisovalerat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11322436
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11322436
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L06241.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 556-24-1 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 556-24-1
Summenformel C6H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 116.16
MDL-Nummer MFCD00042866
InChI-Schlüssel OQAGVSWESNCJJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl isovalerate, methyl isopentanoate, methyl 3-methylbutyrate, isovaleric acid, methyl ester, butanoic acid, 3-methyl-, methyl ester, methyl isovalerianate, methylisovalerate, isovaleric acid methyl ester, methyl isovalerate natural, fema no. 2753
PubChem CID 11160
IUPAC-Name Methyl-3-methylbutanoat
SMILES CC(C)CC(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl isovalerate
Dichte 0.88
Siedepunkt 115°C to 117°C
Flammpunkt 16°C (60°F)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.3936
Menge 50 g
UN-Nummer UN2400
Beilstein 1699922
Relative Dichte 0.88
Formelmasse 116.17
Reinheit (%) 98%