Learn More
Methyl-Isocyanoacetat, 95 %, tech., Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10042940
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
39687-95-1
C4H7NO2
101.11
MFCD00000006
ZRGVTTCCASYOFN-UHFFFAOYSA-N
methyl isocyanoacetate, isocyanoacetic acid methyl ester, methylisocyanoacetate, isocyano-acetic acid methyl ester, acetic acid,2-isocyano-, methyl ester, methyl-isocyanoacetate, methyl isocyano-acetate, acmc-20akf8, methyl alpha-isocyanoacetate, ksc581o3d
547815
methyl 2-(methylideneamino)acetate
COC(=O)CN=C
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
39687-95-1
C4H7NO2
101.11
MFCD00000006
ZRGVTTCCASYOFN-UHFFFAOYSA-N
methyl isocyanoacetate, isocyanoacetic acid methyl ester, methylisocyanoacetate, isocyano-acetic acid methyl ester, acetic acid,2-isocyano-, methyl ester, methyl-isocyanoacetate, methyl isocyano-acetate, acmc-20akf8, methyl alpha-isocyanoacetate, ksc581o3d
547815
methyl 2-(methylideneamino)acetate
COC(=O)CN=C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Methyl isocyanoacetate
Farbe Gelb bis Braun
Dichte 1.0900g/mL
Siedepunkt 75°C to 76°C (10.0 mmHg)
Flammpunkt 84°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CNCH2CO2CH3
Brechungsindex 1.4161 to 1.4191
Menge 5 g
Relative Dichte 1.09
Formelmasse 99.09
Reinheit (%) 95%
Güte Eigenschaften
Physikalische Form Flüssig